Merck
NIST189C
Kaliumtetraoxalat Dihydrat
NIST® SRM® 189c, pH standard
Synonym(e):
Oxalsäure Hemikaliumsalz
About This Item
Lineare Formel:
KH3(C2O4)2 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.19
Beilstein:
3854419
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Das Produkt NIST189C ist derzeit nicht erhältlich. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
crystals
Verpackung
pkg of 65 g
Hersteller/Markenname
NIST®
Anwendung(en)
general analytical
SMILES String
O.O.[K+].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/2C2H2O4.K.2H2O/c2*3-1(4)2(5)6;;;/h2*(H,3,4)(H,5,6);;2*1H2/q;;+1;;/p-1
InChIKey
KPFHSTZUXXJAES-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Sonstige Hinweise
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Rechtliche Hinweise
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)