Merck
N9252
Sigma-Aldrich
Naphthol AS-Phosphat Dinatriumsalz
≥98% purity, powder
Synonym(e):
2-Naphthalenecarboxamide, N-phenyl-3-(phosphonooxy)-, disodium saltdisodium;[3-(phenylcarbamoyl)naphthalen-2-yl] phosphate
Größe auswählen
500 MG
CHF 255.00
1 G
CHF 467.00
5 G
CHF 1’640.00
CHF 255.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 255.00
1 G
CHF 467.00
5 G
CHF 1’640.00
About This Item
Lineare Formel:
C17H12NO5PNa2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
387.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
CHF 255.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Naphthol AS-Phosphat Dinatriumsalz, ≥98% (TLC)
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (TLC)
Form
powder
Zusammensetzung
Water (by Karl Fischer): ≤ 34.3%
Phosphorus (dry basis): 7.6-8.8%
Sodium (dry basis): 10.6-13.2%
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
water: 50 mg/mL, clear, light yellow
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)Oc1cc2ccccc2cc1C(=O)Nc3ccccc3
InChI
1S/C17H14NO5P.2Na/c19-17(18-14-8-2-1-3-9-14)15-10-12-6-4-5-7-13(12)11-16(15)23-24(20,21)22;;/h1-11H,(H,18,19)(H2,20,21,22);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
APGJTCWWLWOMQM-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Naphthol AS phosphate disodium salt is intended for use as a substrate for the histochemical demonstration of acid and alkaline phosphatase activities.
Substrate
Histochemisches Substrat für die saure und alkalische Phosphatase
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)