N5535
Niacinamid
meets USP testing specifications
Synonym(e):
Nicotinamid, Niacinamid, Nicotinsäureamid, Pyridin-3-carbonsäureamid, Vitamin B3, Vitamin PP
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Qualitätsniveau
Agentur
USP/NF
meets USP testing specifications
Assay
98.5-101.5% dry basis
Form
crystals
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
128-131 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES String
NC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)
InChIKey
DFPAKSUCGFBDDF-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... PARP1(142) , SIRT2(22933)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- as a component of islet maturation culture media
- to induce differentiation of insulin secreting cells
- to compare its preclinical effectiveness with that of progesterone
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
302.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
150 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)