Wichtige Dokumente
N5410
Nicotinsäure
meets USP testing specifications
Synonym(e):
3-Picolinsäure, Niacin, Pellagra Präventivfaktor, Pyridin-3-carbonsäure, Vitamin B3
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Qualitätsniveau
Agentur
USP/NF
meets USP testing specifications
Assay
99.0-101.0% dry basis
Form
powder
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
236-239 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES String
OC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)
InChIKey
PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... CYP1A2(1544)
rat ... Chrnb2(54239)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
379.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
193 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)