Merck
72309
Nicotinsäure
≥99.5% (HPLC)
Synonym(e):
3-Picolinsäure, Niacin, Pellagra Präventivfaktor, Pyridin-3-carbonsäure, Vitamin B3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
123.11
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-441-0
Beilstein/REAXYS Number:
109591
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99.5% (HPLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤0.2% water
ign. residue
≤0.05%
color
colorless to white
mp
234-238 °C, 236-239 °C (lit.)
solubility
water: 0.1 g/10 mL, clear, colorless
density
1.473 g/cm3 at 25 °C
SMILES string
OC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)
InChI key
PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
rat ... Chrnb2(54239)
General description
Nicotinsäure, auch als Niacin oder Vitamin B3 bezeichnet, ist ein wasserlösliches Vitamin. Es ist in vitaminreichem Brot, Leber, Fleisch, Fisch, Geflügel, Kartoffeln, grünem Gemüse, Erdnüssen und Getreide enthalten.
Application
Nikotinsäure wurde als Standard in Experimenten zur Rettung des NAD+-Präkursors verwendet. Es wurde auch als Vitaminzusatz in verschiedenen Kulturmedien wie dem Komplettmedium (CM) und dem synthetischen Medium verwendet.
Biochem/physiol Actions
Nikotinsäure oder Niacin reguliert den Fettstoffwechsel, indem es das Low-Density-Lipoprotein (LDL) reduziert, das High-Density-Lipoprotein (HDL) erhöht und das Fortschreiten von Atherosklerose und Koronararterienläsionen hemmt. Niacinmangel führt zu Pellagra. Neben der Vitaminergänzung wird Niacin auch als Breitspektrum-Lipidpräparat eingesetzt.
Other Notes
Coenzyme and Cofactors, vol 2: Pyridine Nucleotide Coenzymes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nicotinsäure
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
379.4 °F - closed cup
flash_point_c
193 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)