N1000000
Nitrosotriaminopyrimidin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2,4,6-Triamin-5-nitrosopyrimidin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
triamterene
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Nc1nc(c(c(n1)N)N=O)N
InChI
1S/C4H6N6O/c5-2-1(10-11)3(6)9-4(7)8-2/h(H6,5,6,7,8,9)
InChIKey
XLQQJSWJHHKLOK-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)