Merck
N0750015
Nifedipin-Unreinheit B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Dimethyl-2,6-dimethyl-4-(2-nitrosophenyl)-3,5-Pyridindicarboxylat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H16N2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
328.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
nifedipine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(OC)C1=C(C2=C(N=O)C=CC=C2)C(C(OC)=O)=C(C)N=C1C
InChI
1S/C17H16N2O5/c1-9-13(16(20)23-3)15(11-7-5-6-8-12(11)19-22)14(10(2)18-9)17(21)24-4/h5-8H,1-4H3
InChIKey
MUZLTKGYFZENFW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Nifedipine impurity B EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
V Misík et al.
Molecular pharmacology, 40(3), 435-439 (1991-09-01)
Nifedipine [1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic+ ++ acid dimethyl ester] and nimodipine [1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic+ ++ acid 2-methoxyethyl 1-methylethyl ester], incorporated into diheptanoylphosphatidylcholine liposomes, which were used as a drug carrier system, slightly inhibited lipid peroxidation (induced by tert-butylhydroperoxide and Fe2+) in rat heart homogenate. Illumination
Jürgen Schoppe et al.
Cell calcium, 33(3), 207-221 (2003-02-26)
Leech P neurons possess caffeine-sensitive ion channels in intracellular Ca(2+) stores and in the plasma membrane. The following results indicate that these channels are also activated by 2,6-dimethyl-4-(2-nitrosophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic acid dimethyl ester (NTP), the photoproduct of the L-type Ca(2+) channel-blocker nifedipine:
G Carlucci et al.
Farmaco (Societa chimica italiana : 1989), 45(6 Suppl), 751-755 (1990-06-01)
A method for the determination of 2,6-dimethyl-4-(2'-nitrosophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic acid dimethylester in nifedipine (bulk material and pharmaceutical formulations) by second-derivative ultraviolet spectrophotometry is described. The procedure is simple and rapid and gives accurate and precise results.