Merck
N0550000
Neostigmin-Methylsulfat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
3-(N,N-Dimethylcarbamoyloxy)-N,N,N-trimethylanilinium-methylsulfat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H22N2O6S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
334.39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
neostigmine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
COS([O-])(=O)=O.CN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)[N+](C)(C)C
InChI
1S/C12H19N2O2.CH4O4S/c1-13(2)12(15)16-11-8-6-7-10(9-11)14(3,4)5;1-5-6(2,3)4/h6-9H,1-5H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
InChIKey
OSZNNLWOYWAHSS-UHFFFAOYSA-M
Angaben zum Gen
human ... ACHE(43)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Neostigmine methyl sulfate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Reversibler Inhibitor der Acetylcholinesterase, der die Blut-Hirn-Schranke nicht überquert.
Reversibler Inhibitor der Acetylcholinesterase; ähnlich zu Eserin, überquert aber nicht die Blut-Hirn-Schranke.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Michael Benatar et al.
The Cochrane database of systematic reviews, 12, CD005081-CD005081 (2012-12-14)
Approximately 50% of people with myasthenia gravis present with purely ocular symptoms, so called ocular myasthenia. Of these between 50% to 60% develop generalized disease, most within two years. Their management is controversial. This is an update of a review
M O Akinwale et al.
African journal of medicine and medical sciences, 41(2), 231-237 (2012-11-29)
The spinal route of analgesia has consolidated its place as a major modality in the management of both acute and chronic pain. The search for ideal additives to local anaesthetic agents to prolong the analgesic effects poses a challenge to
Tetsufumi Sato et al.
Masui. The Japanese journal of anesthesiology, 62(1), 19-26 (2013-02-26)
Anticholinesterase, such as neostigmine, was used to be a standard drug at the end of surgery for reversal of nondepolarizing neuromuscular block. Neostigmine decreases the metabolism of acetylcholine (ACh) at the neuromuscular junction and allows its concentration to increase and
Comparing sugammadex and neostigmine reversal of neuromuscular blockade in laparoscopic surgery.
D Jain et al.
Anaesthesia, 68(3), 306-307 (2013-02-07)
Jakub Fichna et al.
Pharmacological reports : PR, 64(5), 1146-1154 (2012-12-15)
Animal models of visceral pain have gained much attention as an important tool to elucidate the possible mechanisms underlying functional gastrointestinal (GI) disorders. Here we report the development of a new, minimally invasive behavioral model of abdominal pain induced by