Wichtige Dokumente
M8256
Methylrot Natriumsalz
Powder
Synonym(e):
4-Dimethylaminoazobenzol-2′-carbonsäure Natriumsalz, Säurerot 2
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Methylrot Natriumsalz, Crystalline
Agentur
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
Qualitätsniveau
Form
powder
Methode(n)
titration: suitable
visual transition interval
4.2-6.2, pink to yellow
Löslichkeit
soluble, clear, orange
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Na+].CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2C([O-])=O
InChI
1S/C15H15N3O2.Na/c1-18(2)12-9-7-11(8-10-12)16-17-14-6-4-3-5-13(14)15(19)20;/h3-10H,1-2H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b17-16+;
InChIKey
GNTPCYMJCJNRQB-CMBBICFISA-M
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.