Wichtige Dokumente
M0950000
DL-Methionin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(±)-2-Amino-4-methylmercapto-buttersäure, DL-2-Amino-4-(methylthio)-buttersäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
methionine & derivatives
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
280 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CSCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
InChIKey
FFEARJCKVFRZRR-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)