Y0002217
Betiatide impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
N-[2-(Benzoylthio)-acetyl]-glycylglycin
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
betiatide
Hersteller/Markenname
EDQM
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
S(CC(=O)NCC(=O)NCC(=O)O)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C13H14N2O5S/c16-10(15-7-12(18)19)6-14-11(17)8-21-13(20)9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2,(H,14,17)(H,15,16)(H,18,19)
InChIKey
WTHKHPVEXPPSMT-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)