Keratin is typically insoluble. This product is not tested for amino acid content or purity.
K8500
Keratin azur
Solid
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Keratin azur, suitable for use as a protease substrate
Qualitätsniveau
Form
solid
Farbe
blue to very dark blue
Eignung
suitable for protease substrate
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
1) Is this product soluble? 2) Is this product free of loose amino acids? How pure is it?