Wichtige Dokumente
BP668
Ketoprofen
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
2-(3-Benzoylphenyl)-propionsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
ketoprofen
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C(O)=O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C16H14O3/c1-11(16(18)19)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-11H,1H3,(H,18,19)
InChIKey
DKYWVDODHFEZIM-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Anwendung
Also used in monographs such as:
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)