Merck
IRMM471
Zementitkörner in karburiertem Eisen
IRMM®, certified reference material
Größe auswählen
1 EA
CHF 778.00
CHF 778.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 778.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 778.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Agentur
IRMM®
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
general analytical
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Certified for the C mass fraction in F3C grains.
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
IRMM471
Rechtliche Hinweise
IRMM is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)