Merck
GF92178715
Molybdenum-titanium alloy, Mo90Ti10
powder, 45micron max. particle size, alloy pre-cursor, 100g
Synonym(e):
MO056010
Größe auswählen
1 EA
CHF 899.00
CHF 899.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 899.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 899.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 921-787-15
Gewicht
100 g
Max. Partikelgröße
45 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)