Merck
F0385
Sigma-Aldrich
Minimum Essential Medium Eagle
With Earle′s salts, without ʟ-glutamine, phenol red, and sodim bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonym(e):
EMEM, MEM
Größe auswählen
500 ML
CHF 31.90
CHF 31.90
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 ML
CHF 31.90
About This Item
UNSPSC-Code:
12352207
NACRES:
NA.71
CHF 31.90
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Minimum Essential Medium Eagle, With Earle′s salts, without L-glutamine, phenol red, and sodim bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile-filtered
Form
liquid
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)