Merck
F0190000
Flunitrazepam
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
5-(2-Fluorphenyl)-1-methyl-7-nitro-3H-1,4-benzodiazepin-2(1H)-on, Ro 5-4200
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H12FN3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
313.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
flunitrazepam
Hersteller/Markenname
EDQM
Arzneimittelkontrolle
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIC (Portugal)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CN1C(=O)CN=C(c2ccccc2F)c3cc(ccc13)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H12FN3O3/c1-19-14-7-6-10(20(22)23)8-12(14)16(18-9-15(19)21)11-4-2-3-5-13(11)17/h2-8H,9H2,1H3
InChIKey
PPTYJKAXVCCBDU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Flunitrazepam EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M A Mattila et al.
Drugs, 20(5), 353-374 (1980-11-01)
Flunitrazepam is a benzodiazepine derivative whose hypnotic effect predominates over the sedative, anxiolytic, muscle-relaxing and anticonvulsant effects characteristic of benzodiazepines. Thus, it is used as a night-time hypnotic and in anaesthesiology: due to the pronounced hypnotic effect it is not
T Suzuki et al.
Endoscopy, 44(1), 38-42 (2011-12-07)
Studies have estimated that failure of cecal intubation occurs with conventional colonoscopy in up to 10 % of cases. Double-balloon endoscopy (DBE) systems, magnetic endoscope imaging (MEI), and transparent cap have been shown to improve success rates for colonoscopy. This study
Paul D'Aloise et al.
Science & justice : journal of the Forensic Science Society, 52(1), 2-8 (2012-02-14)
Desorption electrospray ionization-mass spectrometry (DESI-MS), a novel ambient ionization technique, was used in this study for determining flunitrazepam in various alcoholic beverages. Using this technique, no pretreatment of the samples was necessary and identification of the drug was accomplished in
Vanessa Pauly et al.
International clinical psychopharmacology, 26(5), 268-277 (2011-08-11)
Fourteen benzodiazepine (BZD) or BZD-like medications were analyzed with three data sources aiming to assess prescription drug abuse for the year 2008. After a descriptive analysis, a principal component analysis was carried out to explore correlations between seven indicators obtained
Lisa R Gerak et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 340(3), 742-749 (2011-12-17)
Adverse effects of benzodiazepines limit their clinical use; these effects might be reduced without altering therapeutic effects by administering other positive GABA(A) modulators (i.e., neuroactive steroids) with benzodiazepines. One concern with this strategy involves reversing these combined effects in case