Merck
F0125
Sigma-Aldrich
N-(4-Amino-2,5-diethoxyphenyl)benzamid
Powder
Synonym(e):
4′-Amino-2′,5′-diethoxybenzanilid, Azoic Diazo No. 20, Echtblau BB
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H20N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
300.35
Farbindexnummer:
37175
Beilstein:
3416889
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
product name
N-(4-Amino-2,5-diethoxyphenyl)benzamid,
Form
powder
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
Dye content, ~95%
mp (Schmelzpunkt)
98-100 °C
Löslichkeit
DMF:H2O (9:1): 10 mg/mL, very slightly hazy, red to red-brown
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CCOc1cc(NC(=O)c2ccccc2)c(OCC)cc1N
InChI
1S/C17H20N2O3/c1-3-21-15-11-14(16(22-4-2)10-13(15)18)19-17(20)12-8-6-5-7-9-12/h5-11H,3-4,18H2,1-2H3,(H,19,20)
InChIKey
CNXZLZNEIYFZGU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)