Merck
ERMFC395K
Gasöl (CFPP, CP)
ERM®, certified reference material
Größe auswählen
2 X 27 ML
CHF 386.00
CHF 386.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 X 27 ML
CHF 386.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 386.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Agentur
ERM®
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
petroleum
Format
matrix material
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
ERMFC395K
Rechtliche Hinweise
ERM is a registered trademark of European Commission
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
143.6 °F
Flammpunkt (°C)
62 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)