Merck
CRMUTAKR
TAG-Flammpunkt, Jet-Kraftstoff
UKAS ISO Guide 34 Certified (40.4°C)
Synonym(e):
Kerosine (petroleum), sweetened
Größe auswählen
250 ML
CHF 490.00
CHF 490.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 ML
CHF 490.00
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 490.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Form
liquid
Verpackung
pkg of 250 mL
Hersteller/Markenname
Paragon Scientific Ltd
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
84.2 - 158.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
29 - 70 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)