Merck
ERMDA480IFCC
ABETA 42 in Liquor
ERM®, certified reference material, Low Level
Synonym(e):
Aβ1-42 in CSF, Amyloid β1-42 Peptid in Zerebrospinalflüssigkeit
Größe auswählen
1 EA
CHF 254.00
CHF 254.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 254.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 254.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Agentur
ERM®
Lagertemp.
−70°C
Rechtliche Hinweise
ERM is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)