Merck
ERMBD150
Magermilchpulver (wichtigste und Spurenelemente)
ERM®, certified reference material
Größe auswählen
20 G
CHF 330.00
CHF 330.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 G
CHF 330.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 330.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Agentur
ERM®
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
food and beverages
Format
matrix material
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Certified for the mass fractions of Ca, Cl, K, Mg, Na, P, Cd, Cu, Fe, Hg, I, Mn, Pb, Se, Zn
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
ERMBD150
Sonstige Hinweise
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Phosphorous (P)
Trace Elements: Cadmium (Cd), Calcium (Ca), Chloride, Copper (Cu), Iodine (I), Iron (Fe), Lead (Pb), Magnesium (Mg), Manganese (Mn), Mercury (Hg), Potassium (K), Selenium (Se), Sodium (Na), Zinc (Zn)
Matrix Group: Dairy products and eggs
Rechtliche Hinweise
ERM is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)