Merck
ERMBB389
Rinderurin (Stilbene)
ERM®, certified reference material
Größe auswählen
1 EA
CHF 244.00
CHF 244.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 244.00
About This Item
UNSPSC-Code:
85151701
NACRES:
NA.24
CHF 244.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Agentur
ERM®
Hersteller/Markenname
JRC
Format
matrix material
Lagertemp.
−20°C
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
ERMBB389
Rechtliche Hinweise
ERM is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)