ERMBB386
Rinderurin (Stilbene)
ERM®, certified reference material
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
85151701
NACRES:
NA.24
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Agentur
ERM®
Hersteller/Markenname
JRC
Format
matrix material
Lagertemp.
−20°C
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
ERMBB386
ERMBB386
Rechtliche Hinweise
ERM is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)