Merck
D3100000
Droperidol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
1-[1-[3-(p-Fluorbenzoyl)-propyl]-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl]-2-benzimidazolinon
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H22FN3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
379.43
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
droperidol
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCC(=CC2)N3C(=O)Nc4ccccc34
InChI
1S/C22H22FN3O2/c23-17-9-7-16(8-10-17)21(27)6-3-13-25-14-11-18(12-15-25)26-20-5-2-1-4-19(20)24-22(26)28/h1-2,4-5,7-11H,3,6,12-15H2,(H,24,28)
InChIKey
RMEDXOLNCUSCGS-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Droperidol EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Andrey B Petrenko et al.
European journal of pharmacology, 698(1-3), 200-205 (2012-11-06)
N-methyl-d-aspartate (NMDA) receptors can be inhibited by inhalational anesthetics in vitro at clinically relevant concentrations. Here, to clarify the role of NMDA receptors in anesthetic-induced unconsciousness, we examined the hypnotic properties of isoflurane, sevoflurane and nitrous oxide in NMDA receptor
Ken Solt et al.
Anesthesiology, 115(4), 791-803 (2011-09-22)
Although accumulating evidence suggests that arousal pathways in the brain play important roles in emergence from general anesthesia, the roles of monoaminergic arousal circuits are unclear. In this study, the authors tested the hypothesis that methylphenidate (an inhibitor of dopamine
Astrid Gjelstad et al.
Analytica chimica acta, 742, 10-16 (2012-08-14)
In this paper, extraction kinetics was investigated experimentally and theoretically in hollow fiber liquid-phase microextraction (HF-LPME) and electromembrane extraction (EME) with the basic drugs droperidol, haloperidol, nortriptyline, clomipramine, and clemastine as model analytes. In HF-LPME, the analytes were extracted by
Gregory A Nuttall et al.
Anesthesiology, 118(2), 382-386 (2013-01-08)
The Food and Drug Administration issued a black box warning regarding the use of droperidol and the potential for torsade de pointes. The primary objective of this retrospective study was to determine if low-dose (0.625 mg) droperidol administration was associated
G Ormel et al.
Acta anaesthesiologica Scandinavica, 55(10), 1196-1205 (2011-11-19)
Prophylactic dexamethasone, ondansetron and droperidol have a documented effect on post-operative nausea and vomiting (PONV). Still, there is a lack of studies investigating the effect of adding dexamethasone to ondansetron and droperidol in order to treat established PONV. In this