Merck
D2600000
Diphenhydramin -hydrochlorid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2-Diphenylmethoxy-N,N-dimethylethylamin -hydrochlorid, N-(2-Diphenylmethoxyethyl)-N,N-dimethylamin -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H21NO · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
291.82
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
diphenhydramine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
Cl[H].CN(C)CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H21NO.ClH/c1-18(2)13-14-19-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16;/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3;1H
InChIKey
PCHPORCSPXIHLZ-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... HRH1(3269)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Diphenhydramine hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Edward Topp et al.
The Science of the total environment, 439, 136-140 (2012-10-16)
The widely used antihistamine diphenhydramine is present in municipal biosolids, and is detected in runoff from agricultural land fertilized with biosolids. In the present study the kinetics and major pathways of diphenhydramine dissipation in a loam, sandy loam, and clay
Eugene W Schwilke et al.
Journal of forensic sciences, 51(5), 1191-1198 (2006-10-05)
We have previously reported on patterns of drug and alcohol use in fatally injured drivers in Washington State. Here we revisit that population to examine how drug use patterns have changed in the intervening 9 years. Blood and serum specimens
A D Rollstin et al.
Clinical toxicology (Philadelphia, Pa.), 51(1), 50-53 (2012-12-01)
There are few reports of acetaminophen overdose in hypothermic patients and even fewer reports describing profound hypothermia. The kinetics, risk of hepatotoxicity, and the possible dose adjustments to N-acetylcysteine (NAC) therapy are not known in this setting. A 37-year-old female
Andreas Papassotiropoulos et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(46), E4369-E4374 (2013-10-23)
In the last decade there has been an exponential increase in knowledge about the genetic basis of complex human traits, including neuropsychiatric disorders. It is not clear, however, to what extent this knowledge can be used as a starting point
Akira Takahara et al.
Journal of pharmacological sciences, 120(3), 165-175 (2012-10-11)
Cloperastine is an antitussive drug, which can be received as an over-the-counter cold medicine. The chemical structure of cloperastine is quite similar to that of the antihistamine drug diphenhydramine, which is reported to inhibit hERG K⁺ channels and clinically induce