CL42
CCS-Viskositätsstandard
ASTM D 5293 and SAE Specification J323
Synonym(e):
′Cold-Cranking Simulator Viscosity′-Standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Paragon Scientific Ltd
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
mixture
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
426.2 - 494.6 °F
Flammpunkt (°C)
219 - 257 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)