CCW4547
Pseudomonas Chromogen Agar Platten
Solid culture medium for selective isolation and detection of Pseudomonas aeruginosa, suitable for microbiology
Synonym(e):
CPA
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
solid
Haltbarkeit
2 mo. at 2‑14 °C (limited shelf life, expiry date on the label)
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Zusammensetzung
agar, 10.00 g/L
buffers, 2.15 g/L
peptones, 14.00 g/L
selective chromogenic mix, 0.24 g/L
Verpackung
box of 30 plates
Lagerbedingungen
(Tightly closed)
Parameter
9 mL filling volume
Plattendurchm.
55 mm
Farbe
yellowish
pH-Wert
7.1±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Eignung
Pseudomonas spp.
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Komponenten
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)