Wichtige Dokumente
C6289
Aktivkohle
suitable for plant cell culture
Synonym(e):
Aktivkohle
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Beschreibung
acid-washed with hydrochloric acid
Form
powder
Selbstzündungstemp.
842 °F
Widerstandsfähigkeit
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Methode(n)
cell culture | plant: suitable
mp (Schmelzpunkt)
3550 °C (lit.)
SMILES String
[C]
InChI
1S/C
InChIKey
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)