Merck
C3200000
Cyclobenzaprin -hydrochlorid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
5-(3-Dimethylaminopropyliden)-dibenzo[a,e]cycloheptatrien -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H21N · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
311.85
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
cyclobenzaprine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
Cl.CN(C)CC\C=C1\c2ccccc2C=Cc3ccccc13
InChI
1S/C20H21N.ClH/c1-21(2)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20;/h3-6,8-14H,7,15H2,1-2H3;1H
InChIKey
VXEAYBOGHINOKW-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Cyclobenzaprine hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Relaxans der Skelett-Muskulatur; reduziert Muskelkrämpfe durch Depression von Neuronen des Hirnstamms; 5-HT2-Serotonin-Rezeptor-Antagonist.
Skelett Muskelrelaxans; 5-HT2 Serotonin-Rezeptor-Antagonist.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Harvey Moldofsky et al.
The Journal of rheumatology, 38(12), 2653-2663 (2011-09-03)
To determine the effects of bedtime very low dose (VLD) cyclobenzaprine (CBP) on symptoms and sleep physiology of patients with fibromyalgia (FM), unrefreshing sleep, and the α-nonREM sleep electroencephalographic (EEG) anomaly at screening. Of 37 patients with FM in the
Yi Xiang et al.
Biomedical chromatography : BMC, 26(9), 1083-1088 (2011-11-29)
A sensitive, rapid and simple liquid chromatography-electrospray ionization mass spectrometry (LC-ESI-MS/MS) method was developed for the quantitative determination of cyclobenzaprine in human plasma, to study the pharmacokinetic behavior of cyclobenzaprine capsule in healthy Chinese volunteers. With escitalopram as the internal
Lindsay T Morgan Bicknell et al.
International journal of psychiatry in medicine, 44(4), 305-314 (2012-01-01)
Lamotrigine is FDA-approved as a maintenance treatment of bipolar disorder, but its common off-label uses include bipolar depression and antidepressant augmentation in patients with major depressive disorder. Among other adverse effects, cutaneous reactions, particularly erythema multiforme, are cited as concerns
Ney Carter Borges et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 879(31), 3728-3734 (2011-11-15)
In the present study a method to quantify chlorpromazine in human plasma using cyclobenzaprine as the internal standard (IS) is described. The analyte and the IS were extracted from human plasma by a liquid-liquid extraction with diethyl ether/dichloromethane (70/30, v/v)
Mona Darwish et al.
Clinical therapeutics, 33(6), 746-753 (2011-06-28)
The single-dose pharmacokinetic profile of cyclobenzaprine extended-release (CER) has been previously characterized and compared with the pharmacokinetics of cyclobenzaprine immediate-release (CIR) administered 3 times daily for 3 doses. The objective of this study was to characterize the multiple-dose pharmacokinetic properties