Wichtige Dokumente
C0410000
Canrenon
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(17α)-17-Hydroxy-3-oxopregna-4,6-dien-21-carbonsäure-γ-lacton, NSC 261713
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
canrenone
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
C[C@@]12C(C=C[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]45OC(CC5)=O)=CC(CC1)=O
InChI
1S/C22H28O3/c1-20-9-5-15(23)13-14(20)3-4-16-17(20)6-10-21(2)18(16)7-11-22(21)12-8-19(24)25-22/h3-4,13,16-18H,5-12H2,1-2H3/t16-,17+,18+,20+,21+,22-/m1/s1
InChIKey
UJVLDDZCTMKXJK-WNHSNXHDSA-N
Angaben zum Gen
human ... NR3C2(4306)
Allgemeine Beschreibung
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)