Wichtige Dokumente
BP621
Isradipin
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
4-(4-Benzofurazanyl)-1,-4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridindicarbonsäure-methyl-(1-methylethyl)-ester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
isradipine
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1c2cccc3nonc23)C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C19H21N3O5/c1-9(2)26-19(24)15-11(4)20-10(3)14(18(23)25-5)16(15)12-7-6-8-13-17(12)22-27-21-13/h6-9,16,20H,1-5H3
InChIKey
HMJIYCCIJYRONP-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... CACNA1C(775) , CACNA1D(776) , CACNA1F(778) , CACNA1S(779)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)