Fortfahren mit
C5923
(−)-Cotinin
≥98% (TLC), crystals, nicotine metabolite
Synonym(e):
(S)-(−)-1-Methyl-5-(3-pyridyl)-2-pyrrolidon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.22
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
207-634-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
83099
Assay:
≥98%
Form:
crystals
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
(−)-Cotinin, ≥98%
Quality Segment
assay
≥98%
form
crystals
bp
250 °C/150 mmHg (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1[C@@H](CCC1=O)c2cccnc2
InChI
1S/C10H12N2O/c1-12-9(4-5-10(12)13)8-3-2-6-11-7-8/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3/t9-/m0/s1
InChI key
UIKROCXWUNQSPJ-VIFPVBQESA-N
Gene Information
General description
Cotinine is an alkaloid extracted from tobacco leaves. It can cross the blood-brain barrier. Cotinine is used to treat Alzheimer′s disease (AD), schizophrenia and post-traumatic stress disorder (PTSD).
Application
Cotinine has been used:
  • for oxygen-glucose deprivation (OGD) studies to model ischemic stroke
  • as a standard to determine serum cotinine measurements using liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)
  • to evaluate the adverse developmental potential of cotinine
  • to assess cognitive behavior in mice
Biochem/physiol Actions
Hauptmetabolit von Nikotin in Menschen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR2533740031463348
assay
≥98%
assay
-
assay
≥98.5% (GC)
assay
-
form
crystals
form
solid
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
bp
250 °C/150 mmHg (lit.)
bp
250 °C/150 mmHg (lit.)
bp
250 °C/150 mmHg (lit.)
bp
250 °C/150 mmHg (lit.)
Gene Information
human ... CYP1A2(1544), CYP2A6(1548)
mouse ... Cyp2a5(13087)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (−)-Cotinin
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)