Merck
BCR355
ZnAl4 (Spurenelemente)
BCR®, certified reference material, disc
Synonym(e):
Aluminium-Zink-Legierung
Größe auswählen
0.7 KG
CHF 403.00
CHF 403.00
Voraussichtliches Versanddatum15. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
0.7 KG
CHF 403.00
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 403.00
Voraussichtliches Versanddatum15. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Agentur
BCR®
Form
disc
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
general analytical
Format
matrix material
Versandbedingung
wet ice
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
BCR355
Rechtliche Hinweise
BCR is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)