Merck
BCR167
Latex-Kügelchen
BCR®, certified reference material, 9.6 μm particle size
Größe auswählen
1 EA
CHF 177.00
CHF 177.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 177.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 177.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Agentur
BCR®
Beschreibung
parameter of the calibration line 9.475 0.018
Form
particles
Hersteller/Markenname
JRC
Partikelgröße
9.6 μm
Anwendung(en)
general analytical
Format
neat
Allgemeine Beschreibung
Nominal 9.6 μm Latex (1.4 % Feststoffe)
Verpackung
Fläschchen enthält 2 mL einer wässrigen Suspension von Latexkugeln.
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
BCR167
Rechtliche Hinweise
BCR is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)