Merck
BCR166
Latex-Kügelchen
BCR®, certified reference material, 4.8 μm particle size
Größe auswählen
1 EA
CHF 154.00
CHF 154.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 154.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 154.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Agentur
BCR®
Beschreibung
parameter of the calibration line 4.821 0.019
Form
particles
Hersteller/Markenname
JRC
Partikelgröße
4.8 μm
Anwendung(en)
general analytical
Format
neat
Allgemeine Beschreibung
Nominal 4.8 μm Latex (0.2 % Feststoffe)
Verpackung
Fläschchen enthält 2 mL einer wässrigen Suspension von Latexkugeln.
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
BCR166
Rechtliche Hinweise
BCR is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)