Merck
BCR024B
Titan (O, N)
BCR®, certified reference material, cubes (0.4 g)
Größe auswählen
10 G
CHF 259.00
CHF 259.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 259.00
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 259.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Agentur
BCR®
Form
cubes (0.4 g)
Hersteller/Markenname
JRC
Format
matrix material
Allgemeine Beschreibung
Certified for the mass fractions of nitrogen and oxygen.
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
BCR024B
Rechtliche Hinweise
BCR is a registered trademark of European Commission
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)