Merck
B4888
Millipore
Beef Extract for Biotechnology and Microbiology
for Biotechnology and Microbiology
Synonym(e):
Rindfleischextraktpulver, Fleischextrakt
Größe auswählen
50 G
CHF 147.00
100 G
CHF 216.00
500 G
CHF 733.00
CHF 147.00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 G
CHF 147.00
100 G
CHF 216.00
500 G
CHF 733.00
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106212
NACRES:
NA.74
CHF 147.00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Fleischextrakt-Pulver, suitable for microbiology, dehydrated extract of bovine tissue used in the preparation of microbiological culture media
Biologische Quelle
bovine skeletal muscle
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Form
powder
Stickstoffbestimmung
~12% total
Verunreinigungen
<9% sodium chloride
Verlust
≤7% loss on drying
Farbe
yellow-brown
pH-Wert
6.5-7.5
Löslichkeit
H2O: soluble
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Allgemeine Beschreibung
Rinderextraktpulver ist ein dehydriertes Extrakt aus Rindergewebe zur Verwendung beim Herstellen von mikrobiologischen Kulturmedien. Es wird aus ausgewähltem Rindergewebe hergestellt, das frei von Fett und Sehnen ist. Verschiedene Medien nutzen Rinderextrakt, zum Beispiel Hefe-Dextrose-Bouillon, Herrold′s Egg Yolk Medium. Dieser Nährstoffzusatz stellt eine Mischung aus Peptiden, einzelnen Aminosäuren, Nukleotiden, organischen Säuren, Mineralien und Vitaminen bereit.
Anwendung
Rinderextraktpulver wird als Allzweckkulturmedium verwendet und zur Verwendung bei der bakteriologischen Untersuchung von Wasser, Milch und anderen Materialien empfohlen, bei denen eine gleichmäßige Medienzusammensetzung wichtig ist.Auch in biochemischen Studien wie Fermentationsreaktionen wird auf Rinderextraktpulver zurückgegriffen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Isolation of sabin-like polioviruses from wastewater in a country using inactivated polio vaccine
Zurbriggen S, et al.
Applied and Environmental Microbiology, 74(18), 5608- 5614 (2008)
Sebastian Zurbriggen et al.
Applied and environmental microbiology, 74(18), 5608-5614 (2008-07-22)
From 2001 to 2004, Switzerland switched from routine vaccination with oral polio vaccine (OPV) to inactivated polio vaccine (IPV), using both vaccines in the intervening period. Since IPV is less effective at inducing mucosal immunity than OPV, this change might
Preparation, application and testing of permanent antibacterial and antiviral coatings
Haldar J, et al
Nature Protocols, 2(10), 2412-2412 (2007)
Highly efficient Agrobacterium-based transformation system for callus cells of the C 3 halophyte Suaeda salsa
Zhao SZ, et al.
Acta Physiologiae Plantarum / Polish Academy of Sciences, Committee of Plant Physiology Genetics and Breeding, 30(5), 729- 736 (2008)
Reduction of Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis in colostrum: Development and validation of 2 methods, one based on curdling and one based on centrifugation
Verhegghe M, et al.
Journal of Dairy Science, 100(5), 3497- 3512 (2017)
Artikel
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.