Merck
91249
Millipore
Meat Peptone for Biotechnology and Microbiology
Enzymatically Digested, for Biotechnology and Microbiology
Synonym(e):
Pepton aus Rinderfleisch, Bakteriologisches Pepton
Größe auswählen
500 G
CHF 108.00
CHF 108.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 G
CHF 108.00
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106212
NACRES:
NA.74
CHF 108.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Pepton aus Fleisch, bakteriologisch, suitable for microbiology
Biologische Quelle
bovine heart
Qualitätsniveau
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
amino-nitrogen, ≥3%
chloride (as NaCl), ≤3%
total nitrogen (N), ≥14%
Lagerbedingungen
protect from light at room temperature
Glührückstand
≤8%
Verlust
≤6% loss on drying
pH-Wert
6.5-7.5 (25 °C, 2% in H2O)
Löslichkeit
H2O: 2%, clear (light yellow and light brown-yellow and light-brown)
Anwendung(en)
microbiology
Allgemeine Beschreibung
Bakteriologisches Fleischpepton ist ein pankreatisches Hydrolysat mit hoher Klarheit und Stabilität aus Tiergewebe, das für Kulturmedienanwendungen entwickelt wurde. Es ist ein wachstumsfördernder Stickstoffnährstoff (Peptide und Aminosäuren) mit einem neutralen pH-Wert. Es weist einen hohen Gehalt von Schwefelverbindungen auf, wodurch es sich für den Nachweis von Mikroben (Clostridia spp., Salmonella spp.) eignet, die Schwefelwasserstoff erzeugen. Es wird auch in Tierzellkulturen und mikrobiologischen Kulturmedien eingesetzt.
Anwendung
Bakteriologisches Fleischpepton ist eine reichhaltige Quelle für organischen Stickstoff und wird deshalb in verschiedenen Medienzubereitungen zum Kultivieren von Hefen und Schimmelpilzen, Enterobacteria und Staphylokokken eingesetzt. Es kann auch für die kommerzielle Herstellung von Vakzinen, Steroiden, Antibiotika, Enzymen und anderen Produkten eingesetzt werden. In letzter Zeit wurde es außerdem als Medienadditiv für die Herstellung von rekombinanten therapeutischen Proteinen verwendet
Biochem./physiol. Wirkung
Durch Zugabe von Pepton in Medien können die Zellzahl, die spezifische Produktion monoklonaler Antikörper und auch die Dauer der Langzeitkultur erhöht werden.[1]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Permethrin drastically affects the developmental cycle of the non-target slime mould Dictyostelium discoideum
Amaroli A, et al.
Chemosphere, 193(1), 1- 7 (2018)
Peptone, a low-cost growth-promoting nutrient for intensive animal cell culture
Jan DCH, et al.
Cytotechnology, 16(1), 17- 26 (1994)