B2551
Thioglykollat-Medium von Brewer
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonym(e):
Thioglycollat Medium (Brewer)
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
non-sterile
Qualitätsniveau
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
NutriSelect® Plus
pH-Wert
7.2±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
clinical testing
food and beverages
sterility testing
microbiology
Eignung
anaerobic bacteria
nonselective for Bacteroides spp.
nonselective for Clostridium spp.
nonselective for Streptococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
Verwandte Kategorien
Anwendung
Komponenten
Proteose-Pepton 10.00
Rinderinfusion 17.50
Dextrose 5.00
Natriumchlorid 5.00
Kaliumphosphat dibasisch 2.00
Natriumthioglykolat 0.50
Methylenblau 0.002
Agar 0.50
Angaben zur Herstellung
Fußnote
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques