Merck
ARK2180
SAFC
Belapectin (GR-MD-02)
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Belapectin (GR-MD-02)
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
Lagertemp.
2-8°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)