Merck
ARK2091
SAFC
Clomipramin -hydrochlorid
BP, EP, USP
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
3-Chlor-10,11-dihydro-N,N-dimethyl-5H-dibenz[b,f]azepin-5-propanamin -hydrochlorid, Anafranil -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H23ClN2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
351.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51292917
Agentur
BP
EP
USP
Qualitätsniveau
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13
InChI
1S/C19H23ClN2.ClH/c1-21(2)12-5-13-22-18-7-4-3-6-15(18)8-9-16-10-11-17(20)14-19(16)22;/h3-4,6-7,10-11,14H,5,8-9,12-13H2,1-2H3;1H
InChIKey
WIMWMKZEIBHDTH-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Central nervous system,Cardiovascular
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)