Wichtige Dokumente
G0355000
Glutaminsäure
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
L-Glutaminsäure, (S)-2-Amino-glutarsäure, Glu
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
glutamic acid
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
205 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
InChIKey
WHUUTDBJXJRKMK-VKHMYHEASA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)