Wichtige Dokumente
96961
m-FC-Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonym(e):
Membran-fäkaler Coliform-Agar, m-fäkaler Coliform-Agar
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
non-sterile
Qualitätsniveau
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
agar-agar, 15 g/L
bile salts, 1.5 g/L
lactose, 12 g/L
methyl blue, 0.1 g/L
proteose peptone, 5 g/L
sodium chloride, 5 g/L
tryptose, 10 g/L
yeast extract, 3 g/L
Hersteller/Markenname
NutriSelect® Plus
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Endwert
7.4±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
Eignung
selective and differential for Escherichia coli
selective and differential for coliforms
Verwandte Kategorien
Anwendung
Angaben zur Herstellung
Fußnote
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.