Pepton aus Erbsen wird mittels einer kontrollierten enzymatischen Hydrolyse produziert. Dabei werden nur pflanzliche Materialien eingesetzt. Es enthält eine Mischung von Peptiden und freien Aminosäuren und ist garantiert GVO frei gemäss Europäischen Richtlinien 829/2003 und 1830/2003. Quelle von organischen Stickstoff und Wachstumsfaktoren, empfohlen für die industrielle Fermentation, Zellkulturen und analytische Mikrobiologie.
Applied and environmental microbiology, 75(20), 6600-6612 (2009-08-25)
Commercial wine yeast strains of the species Saccharomyces cerevisiae have been selected to satisfy many different, and sometimes highly specific, oenological requirements. As a consequence, more than 200 different strains with significantly diverging phenotypic traits are produced globally. This genetic
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.
Questions
Reviews
★★★★★ No rating value