29185
Proteosepepton (pflanzlich)
suitable for microbiology
Synonym(e):
Pepton aus pflanzlicher Quelle, Pepton (pflanzlich), Nr. 3, Pflanzliches Proteose Pepton
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
plant
Qualitätsniveau
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
amino-nitrogen, ≥3.2%
total nitrogen (N), ≥11%
Verunreinigungen
≤12% ash
Verlust
≤6% loss on drying
pH-Wert
6.6±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
Löslichkeit
H2O: 2%, clear, yellow
Anwendung(en)
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
microbiology
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.