Merck
95851
Supelco
1,3,5-Tri-tert.-butyl-2-nitroso-benzol
for ESR-spectroscopy, >98.0% (HPLC)
Synonym(e):
2,4,6-Tri-tert.-butyl-nitrosobenzol, 2-Nitroso-1,3,5-tri-tert.-butyl-benzol, TTBNB
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H29NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
275.43
Beilstein:
1880006
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
PubChem Substanz-ID:
Qualität
for ESR-spectroscopy
Assay
>98.0% (HPLC)
Form
solid
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
mp (Schmelzpunkt)
168-173 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)c1cc(c(N=O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H29NO/c1-16(2,3)12-10-13(17(4,5)6)15(19-20)14(11-12)18(7,8)9/h10-11H,1-9H3
InChIKey
OSICDPWAPKXXHT-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Sonstige Hinweise
Spin trapping reagent for ESR spectrometry; the cation radical is prepared by electrolysis in MeNO2/MeCN
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
G. Cauquis et al.
J. Chem. Phys. , 47, 4642-4642 (1967)