Merck
94490
Supelco
δ-Octalacton, Isomerenmischung
analytical standard
Synonym(e):
6-Propyltetrahydro-2H-pyran-2-one
Größe auswählen
1 ML
CHF 84.00
CHF 84.00
Voraussichtliches Versanddatum27. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 ML
CHF 84.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H14O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.20
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
85151701
NACRES:
NA.24
CHF 84.00
Voraussichtliches Versanddatum27. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.452-1.458
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
InChI
1S/C8H14O2/c1-2-4-7-5-3-6-8(9)10-7/h7H,2-6H2,1H3
InChIKey
FYTRVXSHONWYNE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
230.0 °F
Flammpunkt (°C)
110 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)