Merck
94454
Supelco
4-(Methyl-d3-nitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol
analytical standard
Synonym(e):
4-(Methyl-d3-nitrosoamino)-1-(3-pyridinyl)-1-butanol, NNAL-Methyl-d3
Größe auswählen
1 MG
CHF 674.00
CHF 674.00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
CHF 674.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10D3H12N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
CHF 674.00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
Eignung
corresponds for LC-MS
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Massenverschiebung
M+3
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])N(CCCC(O)c1cccnc1)N=O
InChI
1S/C10H15N3O2/c1-13(12-15)7-3-5-10(14)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10,14H,3,5,7H2,1H3/i1D3
InChIKey
OGRXKBUCZFFSTL-FIBGUPNXSA-N
Allgemeine Beschreibung
Standard für die Supelco MIP SPE-Kartuschen. Bitte fordern Sie für weiterführende Informationen die Supelco-Literatur T407075, T706031 und T706021 an.
Anwendung
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)