Wichtige Dokumente
94274
N-Butyrylglycin
analytical standard
Synonym(e):
2-(Butyrylamino)-essigsäure, N-(1-Oxobutyl)-glycin, N-Butanoylglycin, Butyrylglycin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
clinical testing
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C6H11NO3/c1-2-3-5(8)7-4-6(9)10/h2-4H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)
InChIKey
WPSSBBPLVMTKRN-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Empfohlene Produkte
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?